Merck
D9286
Sigma-Aldrich
パラオキソン-エチル
≥90%, oil
別名:
リン酸O,O-ジエチルO-(4-ニトロフェニル), パラオキソン-エチル, パラオクソン, リン酸ジエチルp-ニトロフェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4OP(O)(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
275.20
Beilstein:
1915526
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥90%
フォーム
oil
yellow
屈折率
n20/D 1.51 (lit.)
密度
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H14NO6P/c1-3-15-18(14,16-4-2)17-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
WYMSBXTXOHUIGT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PON1(5444)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
パラオキソンエチルは、パラオキソナーゼ(PON)活性アッセイの担体として使用されています。また、in vivoでの高密度リポたんぱく質L3(HDL3)からHDL2へのホモタイプ移行に対するアナセトラピブの効果の研究で、リパーゼ阻害剤として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
強力な不可逆的アセチルコリンエステラーゼインヒビターです。
注意
空気に敏感:アルゴン下で取り扱い
物理的形状
油性液体
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
D9286-VAR:
D9286-BULK:
D9286-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Altered lipoproteins in patients with systemic lupus erythematosus are associated with augmented oxidative stress: a potential role in atherosclerosis
Park JK, et al.
Arthritis Research & Therapy, 18(1), 306-306 (2016)
Association between ethnicity and obesity with high-density lipoprotein (HDL) function and subclass distribution
Woudberg NJ, et al.
Lipids in Health and Disease, 15(1), 92-92 (2016)
Ronit Shiri-Sverdlov et al.
Journal of hepatology, 44(4), 732-741 (2006-02-10)
The molecular mechanisms leading to Non-Alcoholic Steatohepatitis (NASH) are not fully understood. In mice, NASH can be inhibited by fenofibrate, a synthetic agonist for the nuclear receptor peroxisome proliferator activated receptor alpha, which regulates hepatic triglyceride metabolism. This study aimed
Exercise intervention alters HDL subclass distribution and function in obese women
Woudberg NJ, et al.
Lipids in Health and Disease, 17(1), 232-232 (2018)
Elena Grao-Cruces et al.
Biomedicines, 9(11) (2021-11-28)
High-density lipoproteins (HDLs) play an important role in reverse cholesterol transport and present antioxidant properties, among others. In the central nervous system (CNS), there are HDLs, where these lipoproteins could influence brain health. Owing to the new evidence of HDL