Merck
36186
Supelco
パラオキソン-エチル
PESTANAL®, analytical standard
別名:
リン酸O,O-ジエチルO-(4-ニトロフェニル), パラオキソン-エチル, パラオクソン, リン酸ジエチルp-ニトロフェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4OP(O)(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
275.20
Beilstein:
1915526
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.51 (lit.)
密度
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H14NO6P/c1-3-15-18(14,16-4-2)17-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
WYMSBXTXOHUIGT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
パラオキソン-エチルは、有機リン酸系殺虫剤であり、アセチルコリンエステラーゼ阻害剤です。ガラスまたは石英基質上にチタニアナノ粒子を固定化することで分解できます。
アプリケーション
適切な装置技術に関する更なる情報については、本製品の分析試験証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
生物化学的/生理学的作用
強力な不可逆的アセチルコリンエステラーゼインヒビターです。
おすすめ製品
メルクのNMR用のオンラインプラットフォームChemisTwin®では、本製品のデジタルリファレンスマテリアルを入手できます。このデジタル相当品は、ChemisTwin®で、サンプル同一性の確認および化合物定量(デジタル外部標準を使用)に使用できます。マウスを数回クリックするだけで、この物質のNMRスペクトラムを見ることができ、お客様のサンプルとのオンライン比較を行うことができます。こちらで詳細をご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
36186-BULK:
36186-VAR:
36186-100MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
マラチオン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36143
マラチオン
Malaoxon PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36142
Malaoxon
Improvement of acetylcholinesterase-based assay for organophosphates in way of identification by reactivators
Pohanka M, et al.
Talanta, 77(1), 451-454 (2008)
Photocatalytic degradation of paraoxon-ethyl in aqueous solution using titania nanoparticulate film
Prasad.K.G, et al.
Thin Solid Films, 520(17), 5597-5601 (2012)
Zoran Radić et al.
The Biochemical journal, 450(1), 231-242 (2012-12-12)
In the present paper we show a comprehensive in vitro, ex vivo and in vivo study on hydrolytic detoxification of nerve agent and pesticide OPs (organophosphates) catalysed by purified hBChE (human butyrylcholinesterase) in combination with novel non-pyridinium oxime reactivators. We
J Allen Crow et al.
Biochemical pharmacology, 84(9), 1215-1222 (2012-09-05)
Carboxylesterase type 1 (CES1) and CES2 are serine hydrolases located in the liver and small intestine. CES1 and CES2 actively participate in the metabolism of several pharmaceuticals. Recently, carbamate compounds were developed to inhibit members of the serine hydrolase family
D E Lorke et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 29(6), 459-469 (2009-07-16)
K-oximes have recently been developed in the search for efficacious broad-band reactivators of acetylcholinesterase (AChE) inhibited by organophosphorus compounds (OPC). Before clinical use, their toxicity and efficacy need to be assessed, and there is clear demand for simple in vitro