Merck
CRM36186
Supelco
リン酸O,O-ジエチルO-(4-ニトロフェニル)
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
パラオキソン-エチル, パラオクソン, リン酸ジエチルp-ニトロフェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4OP(O)(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
275.20
Beilstein:
1915526
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
屈折率
n20/D 1.51 (lit.)
密度
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H14NO6P/c1-3-15-18(14,16-4-2)17-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
WYMSBXTXOHUIGT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
Paraoxon-ethyl is a metabolite of parathion which is used as a non-systemic insecticide and acaricide to control sucking and chewing insects in cereals, fruit, citrus, vines, hops, vegetables, ornamentals, cotton and field crops. Paraoxon-ethyl is one of the most potent acetylcholinesterase-inhibing insecticides available. Under Reg. (EC) No 1107/2009 parathion is not approved for it′s use in the European Union as a plant protection product. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques.
生物化学的/生理学的作用
強力な不可逆的アセチルコリンエステラーゼインヒビターです。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
CRM36186-100MG:
CRM36186-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)