Merck
36143
Supelco
マラチオン
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H19O6PS2
CAS番号:
分子量:
330.36
Beilstein:
1804525
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)CC(SP(=S)(OC)OC)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(18,13-3)14-4/h8H,5-7H2,1-4H3
InChI Key
JXSJBGJIGXNWCI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マラチオンは一般的に使用される有機リン酸塩農薬であり、マラリアおよび西ナイルウイルスを媒介する蚊を抑制するため、一般的に水生生息地に散布されます
アプリケーション
適切な装置技術に関する更なる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36143-100MG:4548173955681
36143-VAR:
36143-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Oxidative stress and cholinesterase inhibition in saliva and plasma of rats following subchronic exposure to malathion
Abdollahi M, et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. Toxicology & Pharmacology : CBP, 137, 29-34 (2004)
Synergistic impacts of malathion and predatory stress on six species of North American tadpoles
Relyea.AR
Environmental Toxicology and Chemistry / Setac, 23, 1080-1084 (2004)
Removal of lindane and malathion from wastewater using bagasse fly ash?a sugar industry waste
Gupta.KV, et al.
Water Research, 36, 2483-2490 (2002)
Guang-Mao Shen et al.
Pest management science, 68(12), 1553-1563 (2012-09-26)
The oriental fruit fly, Bactrocera dorsalis, is a major pest that infects fruits and agricultural products worldwide. The latest resistance monitoring of B. dorsalis from mainland China has identified high levels of resistance to insecticides. In this study, the biochemical
Maya L Groner et al.
Ecological applications : a publication of the Ecological Society of America, 23(6), 1443-1454 (2013-10-24)
For the past several decades, amphibian populations have been decreasing around the globe at an unprecedented rate. Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), the fungal pathogen that causes chytridiomycosis in amphibians, is contributing to amphibian declines. Natural and anthropogenic environmental factors are hypothesized
プロトコル
analytical standard; Tokuthion, technical grade, pkg of 50 mg; Crotoxyphos; Phorate; Azinphos-ethyl; Diazinon; Azinphos-methyl; Demeton-O; Dimethoate; Chlorpyrifos-methyl
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.