Merck
31518
Supelco
2,4-D
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸, 2,4-D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3OCH2CO2H
CAS番号:
分子量:
221.04
Beilstein:
1214242
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気圧
0.4 mmHg ( 160 °C)
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
136-140 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI Key
OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,4-Dは、広葉雑草の管理における除草剤として主に使用される合成オーキシンです。
アプリケーション
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31518-VAR:
31518-250MG:4548173922010
31518-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Manoharan Rajesh et al.
Protoplasma, 251(5), 1231-1243 (2014-03-19)
Podophyllum hexandrum Royle known as Indian mayapple is an important medicinal plant found only in higher altitudes (2,700 to 4,200 m) of the Himalayas. The highly valued anticancer drug Podophyllotoxin is obtained from the roots of this plant. Due to
Heping Han et al.
Pest management science, 69(9), 996-1000 (2013-06-21)
The auxinic herbicide 2,4-D amine is known, in vitro, as a cytochrome P450 inducer. The current study uses 2,4-D pre-treatment, at the whole plant level, to study mechanism(s) of non-target site based herbicide resistance to the ACCase-inhibiting herbicide diclofop-methyl in
The microbial degradation of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid in soil.
E R Sandmann et al.
Reviews of environmental contamination and toxicology, 101, 1-53 (1988-01-01)
Lesa L Aylward et al.
Environmental health perspectives, 118(2), 177-181 (2010-02-04)
Several extensive studies of exposure to 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) using urinary concentrations in samples from the general population, farm applicators, and farm family members are now available. Reference doses (RfDs) exist for 2,4-D, and Biomonitoring Equivalents (BEs; concentrations in urine
Carol J Burns et al.
Critical reviews in toxicology, 42(9), 768-786 (2012-08-11)
A qualitative review of the epidemiological literature on the herbicide 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) and health after 2001 is presented. In order to compare the exposure of the general population, bystanders and occupational groups, their urinary levels were also reviewed. In