Merck
8.20451
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
for synthesis
別名:
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, 2,4 D-acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2,4-(Cl)2C6H3OCH2COOH
CAS番号:
分子量:
221.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
202-361-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.01 hPa
品質水準
200
300
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
形状
solid
有効性
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
160 °C/0.53 hPa
mp
134-137 °C
溶解性
0.3 g/L
密度
1.42 g/cm3 at 25 °C
かさ密度
720 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI Key
OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 134 °C
Melting range (upper value): ≤ 140 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2