Merck
45441
Supelco
ジクロルボス
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2,2-ジクロロビニルジメチルホスフェート, DDVP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7Cl2O4P
CAS番号:
分子量:
220.98
Beilstein:
1709141
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
COP(=O)(OC)O\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C4H7Cl2O4P/c1-8-11(7,9-2)10-3-4(5)6/h3H,1-2H3
InChI Key
OEBRKCOSUFCWJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45441-250MG:4548173902258
45441-BULK:
45441-1EA:4548173266183
45441-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
ジメトエート PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45449
ジメトエート
トリアゾホス PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45696
トリアゾホス
ホレート PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33388
ホレート
Zhangqian Wang et al.
Scientific reports, 9(1), 411-411 (2019-01-25)
This study was performed to determine the toxicity and possible mechanism of the larvicidal action of honokiol, extracted from Magnolia denudata seeds, and its 10 related compounds against third-instar larvae of insecticide-susceptible Culex pipiens pallens, Aedes aegypti, and Aedes albopictus
Mazarin Akami et al.
Scientific reports, 9(1), 6435-6435 (2019-04-25)
Bacteria inhabiting the gut of insects provide many benefits to their hosts, such as aiding in food digestion, reproduction, and immunity, tissue homeostasis, adaptation to environment and resistance to pathogen and pesticides. The cowpea beetle, Callosobruchus maculatus, is a serious
M D Reuber
Clinical toxicology, 18(1), 47-84 (1981-01-01)
Dichlorvos, 2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate, an organophosphate insecticide, is widely used for the control of agricultural, industrial, and domestic pests (Fig. 1) [1]. Dichlorvos is administered orally as an anthelmintic to swine, horses, cats, and dogs. It is applied by dermal
Rebecca J Tsai et al.
MMWR. Morbidity and mortality weekly report, 63(2), 42-43 (2014-01-17)
Dichlorvos-impregnated resin strips (DDVP pest strips) are among the few organophosphate products still available for indoor residential use. The residential uses for most other organophosphate products, including most DDVP products, were canceled because they posed unreasonable risks to children. DDVP
Tania Duarte et al.
Toxicology letters, 213(2), 142-150 (2012-06-26)
A human prospective study confirmed that the severity and time-course of organophosphate poisonings depend on the compound. Our purpose was to assess the ventilation at rest and cholinesterase activities from 5min to 72h in rats poisoned with dichlorvos at 40%
資料
GC Analysis of Agricultural Pesticides (Standard) on SLB®-5ms
プロトコル
analytical standard; Tokuthion, technical grade, pkg of 50 mg; Crotoxyphos; Phorate; Azinphos-ethyl; Diazinon; Azinphos-methyl; Demeton-O; Dimethoate; Chlorpyrifos-methyl
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.