製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C1C2=C(SC(C#N)=C(S2)C#N)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H4N2O2S2/c15-5-9-10(6-16)20-14-12(18)8-4-2-1-3-7(8)11(17)13(14)19-9/h1-4H
InChI Key
PYZSVQVRHDXQSL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Surface water samples by solid-phase extraction (SPE) and liquid chromatography coupled to quadrupole time-of-flight mass spectrometry (LC-Q-TOFMS).
- Honeybees by dispersive-SPE followed by liquid and gas chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS and GC-MS/MS) equipped with electrospray ionization (ESI) and multiple reaction monitoring (MRM) detection.
- Apples by quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) extraction as well as high performance thin-layer chromatography (HPTLC) clean-up procedures and GC-MS/MS.
- Tomatoes by QuEChERS extraction and LC coupled to triple quadrupole (QqQ) ESI-MS/MS with MRM detection.
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45462-250MG:4548173310923
45462-VAR:
45462-BULK:
45462-1EA:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)