Merck
216631
Sigma-Aldrich
クロロメチルフェニルスルフィド
97%
別名:
(フェニルチオ)メチルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SCH2Cl
CAS番号:
分子量:
158.65
Beilstein:
1617369
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.594 (lit.)
bp
66 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
thioether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClCSc1ccccc1
InChI
1S/C7H7ClS/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI Key
LLSMWLJPWFSMCP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
α-メチレンラクトンおよびエステルの合成において、O-シリル化ラクトンおよびエステルエノラ-トを高収率でチオメチル化する試薬です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
216631-5G:
216631-25G:
216631-BULK:
216631-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Liebigs Ann. Chem., 49-49 (1993)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
216631-25G4061837789915
216631-5G4061837789922