アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.498 (lit.)
bp
105 °C (lit.)
密度
1.153 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CSCCl
InChI
1S/C2H5ClS/c1-4-2-3/h2H2,1H3
InChI Key
JWMLCCRPDOIBAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
カルボニル化合物や芳香族化合物のメチルチオメチル化剤です。 鉄(II)触媒によるシクロプロパンの合成で用いるメチレン導入剤です。
注意
保存中に変色することがあります。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
62.6 °F - closed cup
引火点(℃)
17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
C54007-100G:
C54007-25G:
C54007-5G:
C54007-BULK:
C54007-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, 276-276 (1994)
Chemistry Letters (Jpn), 653-653 (1993)
Manuel Algarra et al.
The journal of physical chemistry. A, 124(10), 1911-1921 (2020-02-14)
UV photodecomposition of azidomethyl methyl sulfide (AMMS) yields a transient S-methylthiaziridine which rapidly evolves to S-methyl-N-sulfenylmethanimine at 10 K. This species was detected by infrared matrix isolation spectroscopy. The mechanism of the photoreaction of AMMS has been investigated by a
Organic Syntheses, 70, 177-177 (1992)
[Mutagenic activity of chlorodimethylsulfide and some of its aniline derivatives].
M Vito et al.
Bollettino della Societa italiana di biologia sperimentale, 61(6), 917-923 (1985-06-30)