Merck
D125407
Sigma-Aldrich
N,N′-ジイソプロピルカルボジイミド
99%, for peptide synthesis
別名:
DIC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHN=C=NCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
126.20
Beilstein:
878281
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品名
N,N′-ジイソプロピルカルボジイミド, 99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
屈折率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
145-148 °C (lit.)
密度
0.815 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)N=C=NC(C)C
InChI
1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3
InChI Key
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DICはN,N′-ジイソプロピルカルボジイミドの略形です。N-(β-ヒドロキシ)アミドの環化による2-オキサゾリンの生成に役立ちます。
アプリケーション
DIC(N,N′-ジイソプロピルカルボジイミド)は1-ヒドロキシ-7-アザベンゾトリアゾール(HOAt)と共にアミノ酸とN-アリルグリシンのカップリングによりN-アリルペプチドの生成に用いられています。
ペプチド合成のカップリング試薬です。
ペプチド合成の際のジシクロヘキシルカルボジイミドの代替品。
関連製品
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
91.4 °F
引火点(℃)
33 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D125407-100G:
D125407-18KG:
D125407-1KG:
D125407-BULK:
D125407-25G:
D125407-500G:
D125407-16KG:
D125407-10KG:
D125407-VAR:
D125407-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
K-Oxyma 97%
Sigma-Aldrich
776874
K-Oxyma
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 59, 691-691 (1994)
Tetrahedron Letters, 35, 5981-5981 (1994)
Cody L Gilleland et al.
Genetics, 201(1), 39-46 (2015-07-15)
A major goal in the study of human diseases is to assign functions to genes or genetic variants. The model organism Caenorhabditis elegans provides a powerful tool because homologs of many human genes are identifiable, and large collections of genetic
Synthesis of 2-oxazolines mediated by N,N'-diisopropylcarbodiimide.
Crosignani S, et al.
Tetrahedron Letters, 45(52), 9611-9615 (2004)
Tianyi Zhang et al.
Journal of cell science, 128(15), 2938-2950 (2015-06-21)
The v-ATPase is a fundamental eukaryotic enzyme that is central to cellular homeostasis. Although its impact on key metabolic regulators such as TORC1 is well documented, our knowledge of mechanisms that regulate v-ATPase activity is limited. Here, we report that