反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
濃度
1 M in dichloromethane
屈折率
n/D 1.4251
密度
1.2231
アプリケーション
peptide synthesis
InChI
1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3
InChI Key
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DIC is an abbreviated form of N,N′-diisopropylcarbodiimide. It plays a role in the cyclization of N-(β-hydroxy)amides to form 2-oxazolines.
アプリケーション
- Alternative to dicyclohexylcarbodiimide in peptide synthesis.
- Coupling reagent for peptide syntheses.
- DIC (N,N′-Diisopropylcarbodiimide) has been used in combination with 1-hydroxy-7-azabenzotriazole (HOAt) for the coupling of amino acid with N-allylglycine to form N-allylpeptide.
Valuable reagent offered as a solution in dichloromethane for more convenient handling.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
91.4 °F
引火点(℃)
33 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901609-25ML:
901609-100ML:
901609-VAR:
901609-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)