Merck
E3708
Sigma-Aldrich
エタンチオール
97%
別名:
エチルメルカプタン, メルカプタンC2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5SH
CAS番号:
分子量:
62.13
Beilstein:
773638
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
2.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
8.51 psi ( 20 °C)
アッセイ
97%
フォーム
liquid
自己発火温度
570 °F
expl. lim.
18.2 %
屈折率
n20/D 1.4306 (lit.)
bp
35 °C (lit.)
密度
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCS
InChI
1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
エタンチオールは以下の合成の反応剤として用いることができます:
  • 求核付加‐求電子アミノ化共役反応による官能基付加されたオキサゾリジジノン
  • ヨウ化ベンゼンを用いた C-S カップリングによるエチルフェニルスルフィド
  • 連鎖移動剤として、N-イソプロピルアクリルアミドの RAFT 重合に。
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-49.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-45 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E3708-500G:
E3708-10L:
E3708-BULK:
E3708-250ML:
E3708-100ML:4548173948829
E3708-100G:
E3708-500ML:4548173948836
E3708-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Asymmetric multicomponent domino reactions and highly enantioselective conjugated addition of thiols to ?, ?-unsaturated aldehydes
Marigo M, et al
Journal of the American Chemical Society, 127(45), 15710-15711 (2005)
Efficient CuO-Nanoparticle-Catalyzed C-S Cross-Coupling of Thiols with Iodobenzene
Rout L, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 119(29), 5679-5682 (2007)
Direct synthesis of thermally responsive DMA/NIPAM diblock and DMA/NIPAM/DMA triblock copolymers via aqueous, room temperature RAFT polymerization
Convertine AJ, et al.
Macromolecules, 39(5), 1724-1730 (2006)
R Hanczkó et al.
Journal of chromatography. A, 1163(1-2), 25-42 (2007-07-04)
The main aims of this work were (a) to present the characteristics and stability of the o-phthalaldehyde (OPA)-ethanethiol (ET) derivatives of 22 amino acids, including the believed-to-be less stable OPA derivatives providing glycine, gamma-aminobutyric acid, beta-alanine, histidine, ornithine, lysine and
Jiangyao Chen et al.
Journal of hazardous materials, 190(1-3), 416-423 (2011-04-20)
A series of adsorptive photocatalysts, combined titania-montmorillonite-silica were synthesized. The resultant photocatalysts consisted of more and more spherically agglomerated TiO(2) particles with increasing of TiO(2) content, and anatase was the only crystalline phase with nano-scale TiO(2) particles. With increasing of
プロトコル
Separation of Sulfur dioxide; Hydrogen sulfide; Carbonyl sulfide; Methanethiol; Ethanethiol; Dimethyl disulfide; Carbon disulfide