アッセイ
95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
core: sodium
SMILES記法
[Na+].C[S-]
InChI
1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1
InChI Key
RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ナトリウムチオメトキシドは、主に有機合成の試薬として、特にエステル交換反応や縮合反応などのさまざまな反応における強力な求核剤として使用されます。さまざまな無機および有機硫黄化合物を調製するための硫黄源でもあります。
アプリケーション
ナトリウムチオメトキシドは以下の用途に使用できます:
- スルホニル含有双極性ガラスポリマーを合成するための前駆体として。
- 有機電界効果トランジスタ用の半導体の製作。
- エステル交換反応によるテトラエチレングリコールおよびポリ(エチレングリコール)のモノチオールおよびジチオールの合成。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
281018-25G:
281018-1G:
281018-BULK:
281018-5G:
281018-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kuhan Chandru et al.
Scientific reports, 6, 29883-29883 (2016-07-23)
Thioesters and thioacetic acid (TAA) have been invoked as key reagents for the origin of life as activated forms of acetate analogous to acetyl-CoA. These species could have served as high-energy group-transfer reagents and allowed carbon insertions to form higher
Synthetic Communications, 37, 409-409 (2007)
Zichao Ye et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 45(47), 18954-18966 (2016-11-16)
Approaching the ultimate limits of material sizes provides a route for designing new functional materials with extraordinary properties. We report the first systematic synthesis and characterization study of a wide range of highly ordered silver alkanethiolate (AgSCnH2n+1 or AgSCn, n
Govindan Muthuraman et al.
Journal of hazardous materials, 193, 257-263 (2011-08-16)
In this study, an electrocatalytic wet scrubbing process was developed for the simultaneous removal of synthetic odorous gases namely, methyl mercaptan (CH(3)SH) and hydrogen sulfide (H(2)S). The initial process consists of the absorption of CH(3)SH and H(2)S gases by an
C Hort et al.
Waste management (New York, N.Y.), 33(1), 18-25 (2012-10-06)
This work presents the use of two composts as filter media for the treatment by biofiltration of odors emitted during the aerobic composting of a mixture containing sewage sludge and yard waste. The chemical analysis of the waste gas showed