Merck
359300
Sigma-Aldrich
ナトリウム2-メチル-2プロパンチオラート
technical grade, 90%
別名:
2-メチル-2-プロパンチオール ナトリウム塩, t-ブタンチオール ナトリウム塩, 硫化tert-ブチルナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CSNa
CAS番号:
分子量:
112.17
Beilstein:
3682306
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.07
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
crystalline powder
powder, crystals or chunks
SMILES記法
CC(C)(C)S[Na]
InChI
1S/C4H10S.Na/c1-4(2,3)5;/h5H,1-3H3;/q;+1/p-1
InChI Key
TUZFIWBNGKNFPW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
359300-VAR:
359300-50G:
359300-INTR:
359300-10G:
359300-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shih-Ching Chuang et al.
The Journal of organic chemistry, 72(17), 6447-6453 (2007-07-20)
In the field of open-cage fullerenes, there was a lack of a universal standard that could correlate and quantify the orifice size of open-cage fullerenes. One cannot compare the relative orifice size by simple comparison of the number of atoms
Exploration of 9-bromo [7] helicene reactivity.
Zadny J, et al.
Tetrahedron, 69(3), 6213-6218 (2013)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
359300-10G4061831813210
359300-50G4061832564616