Merck
717991
Sigma-Aldrich
リチウム チオエトキシド
80%
別名:
リチウム エタンチオラート, リチウム エチルスルフィド, リチウム エチルチオラート, リチウム エチルメルカプチド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H5LiS
CAS番号:
分子量:
68.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
80%
フォーム
solid
mp
316-333 °C
SMILES記法
[Li]SCC
InChI
1S/C2H6S.Li/c1-2-3;/h3H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI Key
JPSNJFMTQIIVFG-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
以下の調製の反応物質です。
  • アリールメチルエーテルのマイクロ波アシスト開裂
  • 三重チオラート架橋二鉄錯体
  • (+)-バツェラジンAおよび(-)-バツェラジンD
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルリチウムを含有するもの
危険等級I
Jan Code
717991-5G:
717991-VAR:
717991-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2