About This Item
化学式:
CH3CH2SNa
CAS番号:
分子量:
84.12
Beilstein:
3593647
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アプリケーション
ナトリウムエタンチオラートは様々なチオエーテルの合成に一般的に使用されている試薬です。有機金属錯体の生成に配位子として用いることができます。チオラート化アミノ-アルコールの合成にも使用されます。
その他情報
アルカンチオラ-トはエステルやアリ-ルエ-テルのSN2脱アルキル化反応に有効な試薬です。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
71208-BULK:
71208-INTR:
71208-10G:
71208-VAR:
71208-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
K. Lal et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1072-1072 (1987)
Mononuclear Ni (III) Complexes [NiIII (L)(P (C6H3-3-SiMe3-2-S) 3)] 0/1-(L= Thiolate, Selenolate, CH2CN, Cl, PPh3): Relevance to the Nickel Site of [NiFe] Hydrogenases.
Lee, Chien-Ming et al.
Inorganic Chemistry, 45(26), 10895-10904 (2006)
G.I. Feutrill et al.
Tetrahedron Letters, 1327-1327 (1970)
P.A. Bartlett et al.
Tetrahedron Letters, 4459-4459 (1970)
M. Tiecco et al.
Synthesis, 478-478 (1982)