Merck
276375
Sigma-Aldrich
1,5-ナフタレンジスルホン酸 四水和物
97%
別名:
Armstrong酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H6(SO3H)2·4H2O
CAS番号:
分子量:
360.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
SMILES記法
O.O.O.O.OS(=O)(=O)c1cccc2c(cccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H8O6S2.4H2O/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;;;;/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);4*1H2
InChI Key
ZLBLYGIIADHDKG-UHFFFAOYSA-N
詳細
1,5-ナフタレンジスルホン酸四水和物は、[n-Bu2SnO]nと1:1の化学量で反応し、続いて2,2′-ビピリジン-N,N′-二酸化物(BPDO-I)と反応して1D配位ポリマーである[n-Bu2Sn(BPDO-I)(1,5-C10H6(SO32)]nを生成します。
アプリケーション
  • 筋強直性ジストロフィーモデルにおけるベラパミルの評価:研究により、筋強直性ジストロフィーのマウスモデルにおける塩素およびカルシウムチャネルの機能障害を緩和するベラパミル′の有効性が実証され、関連する筋ジストロフィーの治療におけるその可能性が示唆されました(Cisco et al., 2024)。
  • ベラパミルを用いた心臓組織のモデリング:ヒト iPS 細胞由来心筋組織を用いて、塩酸ベラパミルの薬物相互作用と心臓反応を評価する試験が行われ、心臓の安全性薬理学の進歩に不可欠であることが証明されました(Miyagawa et al., 2024)。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
276375-VAR:
276375-100G:
276375-500G:
276375-5G:
276375-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vadapalli Chandrasekhar et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 40(1), 114-123 (2010-11-19)
The reaction of [n-Bu(2)SnO](n) with 1,5-naphthalenedisulfonic acid tetrahydrate in a 1:1 stoichiometry followed by reaction with 2,2'-bipyridine-N,N'-dioxide (BPDO-I) afforded a 1D-coordination polymer [n-Bu(2)Sn(BPDO-I)(1,5-C(10)H(6)(SO(3))(2))](n) (1) where the disulfonate ligand acts as a bridging ligand between two tin centers. An analogous reaction