Merck
482099
Sigma-Aldrich
シクロプロパンメタノール
≥99.5%
別名:
(ヒドロキシメチル)シクロプロパン, CPMO, シクロプロピルカルビノール, シクロプロピルメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H5CH2OH
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
1846846
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.5%
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
123-124 °C/738 mmHg (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCC1CC1
InChI
1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2
InChI Key
GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シクロアルケンメタノールであるシクロプロパンメタノール(シクロプロピルカルビノール、CPMO)は麻酔薬です。 置換アリルアルコールが形成されるシクロプロパンメタノールとアルキンとのカップリング反応が報告されています。 CPMOのマイクロ波スペクトルが記録されています。その回転定数と双極子モーメントは特定されています。
アプリケーション
シクロプロパンメタノールは以下の調製で使用される可能性があります:
  • シクロプロパンカルボアルデヒド
  • シクロプロピルメチルスルホナート
  • リン酸ジベンジルシクロプロピルメチル
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
482099-5ML:
482099-VAR:
482099-2L:
482099-250ML:
482099-BULK:
482099-1L:
482099-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cyclopropylmethyl dihydrogen phosphate. Preparation and use in the phosphorylation of nucleosides.
Schoffstall AM.
The Journal of Organic Chemistry, 40(23), 3444-3445 (1975)
Nickel-Catalyzed Redox-Economical Coupling of Alcohols and Alkynes to Form Allylic Alcohols.
Nakai K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(22), 7797-7800 (2014)
Galvanic Deposition of Au on Paperlike Cu Fiber for High-Efficiency, Low-Temperature Gas-Phase Oxidation of Alcohols.
Zhao G, et al.
ChemCatChem, 3(10), 1629-1636 (2011)
D E Raines et al.
Anesthesiology, 78(5), 918-927 (1993-05-01)
N-alkanols containing up to 12 carbons are anesthetic; however, those with more than 12 carbons are not. This phenomenon has been termed cutoff. Lipid disordering theories of anesthesia suggest that cutoff occurs because the alkyl chains of long-chain alcohols approach
Surbhi Soni et al.
Chirality, 30(1), 85-94 (2017-10-25)
A profoundly time-efficient chemoenzymatic method for the synthesis of (S)-3-(4-chlorophenoxy)propan-1,2-diol and (S)-1-chloro-3-(2,5-dichlorophenoxy)propan-2-ol, two important pharmaceutical intermediates, was successfully developed using Pseudomonas fluorescens lipase (PFL). Kinetic resolution was successfully achieved using vinyl acetate as acylating agent, toluene/hexane as solvent, and reaction