Merck
70240
Sigma-Aldrich
1,5-ナフタレンジスルホン酸ナトリウム, 二塩基性
technical, ~85% (T)
別名:
1,5-ナフタレンジスルホン酸 二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6Na2O6S2
CAS番号:
分子量:
332.26
Beilstein:
3642373
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
品質水準
アッセイ
~85% (T)
フォーム
powder
官能基
sulfonic acid
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2c(cccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O6S2.2Na/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;;/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
YGSZNSDQUQYJCY-UHFFFAOYSA-L
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
70240-50G:
70240-VAR:
70240-BULK:
70240-250G:
70240-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)