グレード
reagent grade
品質水準
蒸気圧
0.002 hPa ( 25 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
chunks
granular
powder or crystals
bp
215 °C/18.66 hPa
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M NaOH: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
密度
1,6 g/cm3
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
InChI Key
OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SRC(6714)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
314.6 °F - closed cup
引火点(℃)
157 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M1296-100G:
M1296-VAR:
M1296-5G:
M1296-BULK:
M1296-500G:
M1296-25KG:
M1296-5KG:
M1296-2.5KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック