Merck
PHR3876
Supelco
マロン酸
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
プロパン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2(COOH)2
CAS番号:
分子量:
104.06
Beilstein:
1751370
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
包装
pkg of 500MG
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
InChI Key
OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
314.6 °F - closed cup
引火点(℃)
157 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR3876-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)