安全性情報
8.22330
Sigma-Aldrich
Methyl benzoate
for synthesis
別名:
Methyl benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8O2
CAS番号:
分子量:
136.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
202-259-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.36 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
510 °C
有効性
1177 mg/kg LD50, oral (Rat)
2170 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
8.6-20 % (v/v)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
-12 °C
転移温度
flash point 82 °C
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.086 - 1.088
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体