Merck
18344
Supelco
安息香酸メチル
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COOCH3
CAS番号:
分子量:
136.15
Beilstein:
1072099
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
eCl@ss:
39024501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
4.68 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.516 (lit.)
n20/D 1.517
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 2.1 g/L at 20 °C
密度
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
安息香酸メチル(MB)は、ベンゼノイドエステルに分類されます。淡水シダSalvinia molesta(オオサンショウモ)、Antirrhinum(キンギョソウ)属種などさまざまな植物内に自然に生じる化合物として存在します。発酵したリンゴ果汁から抽出されたMBは、Drosophila suzukii Matsumura(オウトウショウジョウバエ)として識別される侵入性のミバエに対して毒性を有すると報告されています。
本物質は、食品との接触を意図したプラスチックに関するEU規制10/2011のポジティブリストに収載されています。10/2011のリストに掲載されているすべての市販の化合物用参照物質はこちら
アプリケーション
安息香酸メチルは、光ダイオードアレイ検出を備えた高速液体クロマトグラフィー(HPLC-PDA)で測定する前に、水サンプル中のベンズイミダゾール抗真菌剤を抽出および予備濃縮するための抽出溶媒として使用される場合があります。また、ガスクロマトグラフィー-質量分析技法(GC-MS)を用いてRosa hybrida(バラの一種)の分析対象物を定量するための分析用標準物質として使用される場合もあります。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
18344-1ML-F:
18344-5ML-F:
18344-VAR-F:
18344-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Genetic analysis of natural variation in antirrhinum scent profiles identifies benzoic acid carboxymethyl transferase as the major locus controlling methyl benzoate synthesis
Ruiz-Hernandez V, et al.
Frontiers in Plant Science, 8, 27-27 (2017)
Anna Klimek-Turek et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(21) (2020-11-04)
In this manuscript, the retention of aromatic hydrocarbons with polar groups has been compared for systems with various nonpolar columns of the types from C3 to C18 and different mobile phases composed of methanol, acetonitrile, or tetrahydrofuran as modifiers. The
Na Lin et al.
The journal of physical chemistry. B, 112(15), 4703-4710 (2008-03-22)
We present a theoretical study of the solvent-induced three-photon absorption cross section of a highly conjugated fluorene derivative, performed using density functional (DFT) cubic response theory in combination with the polarizable continuum model. The applicability of the often used two-state
María Manchado-Rojo et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 72(2), 294-307 (2012-06-20)
The transcriptional network topology of B function in Antirrhinum, required for petal and stamen development, is thought to rely on initial activation of transcription of DEFICIENS (DEF) and GLOBOSA (GLO), followed by a positive autoregulatory loop maintaining gene expression levels.
Derek R Boyd et al.
Organic & biomolecular chemistry, 8(6), 1415-1423 (2010-03-06)
The cis-dihydrodiol metabolite from methyl benzoate has been used as a synthetic precursor of carba-beta-L-galactopyranose, carba-beta-L-talopyranose and carba-alpha-L-talopyranose. The structures and absolute configurations of these carbasugars were determined by a combination of NMR spectroscopy, stereochemical correlation and X-ray crystallography.