Merck
296082
Sigma-Aldrich
ジエチルエーテル
≥99.7%, anhydrous, contains 1 ppm BHT as inhibitor
別名:
DEE, エチルエーテル, エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2)2O
CAS番号:
分子量:
74.12
Beilstein:
1696894
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
34.6 °C (lit.)
34.6 °C
製品名
ジエチルエーテル, contains 1 ppm BHT as inhibitor, anhydrous, ≥99.7%
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
2.6 (vs air)
蒸気圧
28.66 psi ( 55 °C)
8.56 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.7%
フォーム
liquid
自己発火温度
320 °F
含みます
1 ppm BHT as inhibitor
expl. lim.
36.5 %
不純物
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0003%
colorless
屈折率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
34.6 °C
mp
−116 °C (lit.)
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジエチルエーテルは、非常に揮発性で可燃性の有機溶媒です。長期間保存すると、DEEは有機過酸化物を形成する可能性がありますが、これは安定化剤としてブチル化ヒドロキシトルエン(BHT)を添加することにより抑制できます。BHTは、過酸化物形成に必要とされるフリーラジカルを除去します。
アプリケーション
ジエチルエーテルは、3-(N-メトキシ-N-メチルカルバモイル)-2,2,5,5-テトラメチル-1-オキシ-ピロリンから、DIBALを用いて3-ホルミル-2,2,5,5-テトラメチル-1-オキシ-ピロリンを製造するために使用されています。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
296082-12X100ML:4548173131412
296082-PZ:
296082-VAR:
296082-6X1L:4548173131450
296082-1L:4548173131436
296082-2.5L:
296082-20L-P2:
296082-20L:
296082-100ML:4548173131405
QR-031-1L:
296082-18L:4548173131429
296082-250ML:
296082-200L:4548173131443
296082-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs,
Royal Society of Chemistry null
Nicolò Manfredini et al.
Polymers, 13(7) (2021-04-04)
Thermo-responsive nanoparticles (NPs), i.e., colloids with a sharp and often reversible phase separation in response to thermal stimuli, are coming to the forefront due to their dynamic behavior, useful in applications ranging from biomedicine to advanced separations and smart optics.
Site-directed spin-labeling of nucleotides and the use of in-cell EPR to determine long-range distances in a biologically relevant environment
Azarkh M, et al.
Nature Protocols, 8(1), 131-131 (2013)
Haijun Tong et al.
International journal of nanomedicine, 8, 1935-1946 (2013-06-06)
Genetically modified mesenchymal stem cells (MSCs) have great potential in the application of regenerative medicine and molecular therapy. In the present manuscript, we introduce a nanopolymer, polyethylenimine600-β-cyclodextrin (PEI600-β-CyD), as an efficient polyplex-forming plasmid delivery agent with low toxicity and ideal
Dai P Huynh et al.
Biomaterials, 29(16), 2527-2534 (2008-03-11)
The concept of this research is using poly(beta-amino ester) (PAE) as a duo-functional group for synthesis of the novel sensitive injectable hydrogel for controlled drug/protein delivery. Firstly, PAE made of 1,4-butanediol diacrylate and 4,4'-trimethylene dipiperidine is used as a pH-sensitive