Merck
1.00926
SAFC
ジエチルエーテル
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
医薬品製造
別名:
エチルエーテル, エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2)2O
CAS番号:
分子量:
74.12
Beilstein:
1696894
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
200-467-2
認証
BP
Ph. Eur.
品質水準
蒸気密度
2.6 (vs air)
蒸気圧
587 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
320 °F
expl. lim.
36.5 %
テクニック
API processing | polymorph screening: suitable
屈折率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
転移温度
flash point -40 °C
溶解性
69 g/L
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Diethyl ether is used as solvent in topical formulations.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1009266011:
1009266025:
1009266190:
1009269190:
1009266025BWT:
1009260000:
1009264000:
1009265000:
1009269650:
1009261000:
試験成績書(COA)