Merck
673811
Sigma-Aldrich
ジエチルエーテル
≥99.0%, anhydrous, ACS reagent, contains BHT as inhibitor
別名:
エチルエーテル, エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2)2O
CAS番号:
分子量:
74.12
Beilstein:
1696894
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.07
グレード:
ACS reagent
anhydrous
アッセイ:
≥99.0%
bp:
34.6 °C (lit.)
蒸気圧:
28.66 psi ( 55 °C)
8.56 psi ( 20 °C)
製品名
ジエチルエーテル, anhydrous, ACS reagent, ≥99.0%, contains BHT as inhibitor
グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
蒸気密度
2.6 (vs air)
蒸気圧
28.66 psi ( 55 °C)
8.56 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
320 °F
含みます
BHT as inhibitor
expl. lim.
36.5 %
不純物
Alcohol (as CH3CH2OH), passes test
≤0.0002 meq/g Titr. acid
≤0.001% Carbonyl (as HCHO)
≤0.03% Water
≤1 ppm Peroxide (as H2O2)
蒸発残留物質
≤0.001%
屈折率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Diethyl ether (DEE) is a flammable and highly volatile organic compound commonly used as a solvent in organic synthesis. DEE can generate organic peroxides when stored for a long time, which can be prevented by adding butylated hydroxytoluene (BHT) as a stabilizer. BHT scavenges the free radicals required for peroxide formation.
アプリケーション
Diethyl ether ACS grade solvent meets or exceeds the high standards of the American Chemical Society (ACS). It is ideal for most research needs and delivers replicable, publishable results.
Diethyl ether ACS grade solvent is used in:      
  • Routine chemical synthesis      
  • Drying & purification      
  • Critical labware cleaning
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
673811-250ML:
673811-200L-P1:
673811-200L-LS-NB:
673811-1L:4548173239460
673811-200L:
673811-4X4L:4548173239491
673811-4L:4548173239484
673811-6X1L:4548173239507
673811-BULK:
673811-20L:4548173239477
673811-18L-CS:
673811-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Miriam Oberholzer et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (85)(85), doi:10-doi:10 (2014-04-02)
Dichloro-bis(aminophosphine) complexes of palladium with the general formula of [(P{(NC5H10)3-n(C6H11)n})2Pd(Cl)2] (where n = 0-2), belong to a new family of easy accessible, very cheap, and air stable, but highly active and universally applicable C-C cross-coupling catalysts with an excellent functional
Metabolism of diethyl ether and cometabolism of methyl tert-butyl ether by a filamentous fungus, a Graphium sp.
Hardison LK, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 63(8), 3059-3067 (1997)
Vacuum Ultraviolet Absorption Spectrum of Diethyl Ether.
Hernandez GJ.
J. Chem. Phys. , 39(5), 1355-1355 (1963)
Radical steps in diethyl ether decomposition.
Seres I and Huhn P.
International Journal of Chemical Kinetics, 18(8), 829-836 (1986)
Low-temperature SIMS mass spectra of diethyl ether.
Kosevich MV, et al.
Journal of Mass Spectrometry : Jms, 38(5), 517-522 (2003)