Merck
346136
Sigma-Aldrich
ジエチルエーテル
≥99.0%, anhydrous, ACS reagent, contains BHT as inhibitor
別名:
エチルエーテル, エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2)2O
CAS番号:
分子量:
74.12
Beilstein:
1696894
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
product name
ジエチルエーテル, ACS reagent, anhydrous, ≥99.0%, contains BHT as inhibitor
グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
蒸気密度
2.6 (vs air)
蒸気圧
28.66 psi ( 55 °C)
8.56 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
形状
liquid
自己発火温度
320 °F
含みます
BHT as inhibitor
expl. lim.
36.5 %
不純物
Alcohol ( as CH3CH2OH ), passes test
≤0.0002 meq/g Titr. acid
≤0.001% Carbonyl ( as HCHO )
≤0.03% water
≤1 ppm Peroxide ( as H2O2)
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジエチルエーテルは、ディーゼルエンジン、農業、食品、化学、生物、製薬、医療産業の分野で使用される多用途の有機溶媒です。
アプリケーション
ジエチルエーテルは以下の溶媒として使用できます:
  • ポリカプロラクトンを合成するためのε-カプロラクトンの開環重合。
  • アリル化アミドを合成するためのハロゲン化アリルを用いたアミドのRh触媒によるCHアリル化。
  • α-臭素化ケトンを合成するためのN-ブロモスクシンイミドを用いた芳香族および脂肪族カルボニル化合物の光化学的α-臭素化。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-40.0 °F
引火点(℃)
-40 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
346136-1L:4.548173138367E12
346136-100ML:4.548173138343E12
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nema Hafezi et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(30), 12861-12868 (2012-07-13)
A dynamic covalent library of interconverting imine constituents, dissolved in an acetonitrile/water mixture, undergoes constitutional reorganization upon phase separation induced by a physical stimulus (heat) or a chemical effector (inorganic salt, carbohydrate, organic solvent). The process has been made reversible
Faysal Benaskar et al.
ChemSusChem, 6(2), 353-366 (2012-11-30)
A μ(2)-process in the Ullmann-type C-O coupling of potassium phenolate and 4-chloropyridine was successfully performed in a combined microwave (MW) and microflow process. Selective MW absorption in a micro-fixed-bed reactor (μ-FBR) by using a supported Cu nanocatalyst resulted in an
Ether-directed ortho-C-H olefination with a palladium(II)/monoprotected amino acid catalyst.
Gang Li et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(4), 1245-1247 (2012-12-15)
Tatsuya Yoshino et al.
Organic letters, 14(16), 4290-4292 (2012-08-09)
A highly efficient total synthesis of the 11-membered cyclic aspercyclides A (1) and B (2) has been achieved by chemo- and regioselective intramolecular oxidative C-O bond formation from differently substituted diphenols.
Alessandra Forni et al.
Journal of molecular graphics & modelling, 38, 31-39 (2012-10-23)
The solvent effect on the I⋯O halogen bonding in complexes of iodobenzene derivatives with formaldehyde has been investigated by systematically varying the substituents on the iodobenzene ring. Calculations have been performed at MP2 and DFT levels of theory, using the