Merck
1.00923
Supelco
ジエチルエーテル
≥99% (GC), EMPLURA®
別名:
エチルエーテル, エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2)2O
CAS番号:
分子量:
74.12
Beilstein:
1696894
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
200-467-2
NACRES:
NA.05
アッセイ:
≥99% (GC)
bp:
34.6 °C (lit.)
蒸気圧:
587 hPa ( 20 °C)
製品名
ジエチルエーテル, EMPLURA®
蒸気密度
2.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
587 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
320 °F
有効性
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36.5 %
不純物
≤0.00003% Peroxide (as H2O2)
≤0.002% Free acid (as CH3COOH)
≤0.2% Water
屈折率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
転移温度
flash point -40 °C
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
15-25°C
SMILES記法
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Determination of chloropropanol esters and glycidyl esters in nutritional foods by gas chromatography-tandem mass spectrometry based on acid hydrolysis and solid-phase extraction.: This study presents an innovative method for detecting toxic contaminants in food, utilizing gas chromatography with diethyl ether as a key solvent in sample preparation (Li et al., 2024).
  • Cloning, Expression, Characterization and Immobilization of a Recombinant Carboxylesterase from the Halophilic Archaeon, Halobacterium salinarum NCR-1.: This research discusses the use of diethyl ether in the purification process of enzymes from extreme environments, enhancing biotechnological applications (Ortega-de la Rosa et al., 2024).
  • Chemical composition and antimicrobial study of Crossobamon orientalis body oil.: Highlights the role of diethyl ether in extracting and analyzing the chemical constituents of biological samples, providing insights into antimicrobial properties (Ahmad et al., 2024).
  • A Static Headspace Gas Chromatography Method for Quantitation of Residual Solvents in Nanoformulations.: Introduces a methodological advancement in analytical chemistry using diethyl ether for the quantification of residual solvents in pharmaceutical preparations, ensuring safety and compliance (Kattel and Clogston, 2024).
包装
1.00923.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
SKU 1.00923.0521: 500mL, Minimum order quantity: 20
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.002 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.713 - 0.716
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.00003 %
Readily carbonizable substances: conforms
Water: ≤ 0.2 %
Stabilized with 5 - 10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT)
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1009231000:
1009232500:
1009235000:
1009232501:
1009230521:
1009230501:
1009236025:
IN2RCMD100923:
1009230000:
1009232521:
IN2RCMD1009231:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2