グレード
ACS reagent
品質水準
認証
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
蒸気密度
3 (20 °C, vs air)
蒸気圧
73 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
dilution
(for analytical testing)
不純物
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.0009 meq/g Titr. acid
≤0.200% water
蒸発残留物質
≤0.0030%
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸エチルACSグレード溶媒は以下の用途で使用されます:
- 日常的な化学合成
- 乾燥・精製
- 重要な実験器具の洗浄
アプリケーション
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
319902-4X2L:4548173256368
319902-18L:4548173256351
319902-200L-PW:
319902-BULK:
319902-2.5L:4548173317878
319902-4X4L-PB:
319902-4L:4548173134093
319902-VAR:
319902-4X4L:4548173134109
319902-200L-P2:
319902-1L:4548173134055
319902-18L-CS:
319902-500ML:4548173134116
319902-6X1L:4548173256375
319902-200L:4548173134062
319902-6X500ML:4548173256382
319902-2L:4548173134086
319902-20L:4548173134079
319902-VAR-D:
319902-7L-PW:
319902-25ML:
319902-18L-P1-BL:
この製品を見ている人はこちらもチェック