Merck
D65100
Sigma-Aldrich
ジクロロメタン
contains 40-150 ppm amylene as stabilizer, ACS reagent, ≥99.5%
別名:
塩化メチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH2Cl2
CAS番号:
分子量:
84.93
Beilstein:
1730800
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.04
bp:
39.8-40 °C (lit.)
グレード
ACS reagent
品質水準
100
200
認証
suitable for EPA 1613
蒸気密度
2.9 (vs air)
蒸気圧
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
1223 °F
含みます
40-150 ppm amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
dilution
(for analytical testing)
不純物
Free halogens, passes test
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.02% water
蒸発残留物質
≤0.002%
APHA: ≤10
clear
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI Key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジクロロメタン(DCM)は、広範な産業用途および有機合成用途を持つ塩素化有機溶媒です。これは低い沸騰点と高い濃度を持ち、水と混ざりません。DCMは時間とともに分解しやすいのですが、アミレンを安定剤として加えると分解を抑えることができます。
アプリケーション
ジクロロメタン
  • 有機合成
a) Dakin、Dess-MartinおよびLey酸化
b) エニンメタセシス、広く使用されている触媒はGrubbs′s第二世代ルテニウム錯体
c) Jacobsen-Katsukiエポキシ化
d) 固定化したBoc-NH2ポリ(エチレングリコール)-プラズマ層のBoc脱保護
e) 対応するアルキル化産物の形成においてホスフィンまたはアミンと反応できます
  • 接着剤および塗料の形成
  • 抽出濃縮解析
  • フラッシュクロマトグラフ
  • プリント回路板におけるエレクトロニクス業界
  • トリアセチルセルロースの産生
特徴および利点
ACS溶媒は、米国化学会(ACS)の高い基準に適合しているか上回っており、個々の化合物に専用の試験規格があります。米国化学会によれば、ACS試薬グレードは、ほとんどの化学分析や反応に使用するために十分な純度を有する物質であることを意味しています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D65100-4X4L:
D65100-200L-PW:
D65100-200L-P1:
D65100-BULK:
D65100-VAR-D:
D65100-18L-CS:
D65100-200L-P2:
D65100-10L:
D65100-25L:
D65100-20L:4548173194592
D65100-2L:4548173194608
D65100-6X1L:
D65100-6X500ML:
D65100-18L:4548173194561
D65100-VAR:
D65100-2.5L:
D65100-4L:4548173194615
D65100-25ML:
D65100-200L:4548173194585
D65100-HU-20L-P2:
D65100-500ML:4548173194639
D65100-1L:4548173194578
D65100-20L-P2:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Instrument and technique for the in vitro screening of platelet activation from whole blood samples.
Martin Y, et al.
The Review of Scientific Instruments, 78(5), 054302-054302 (2007)
Vitamin B12-mediated hydrodechlorination of dichloromethane by bimetallic Cu/Al particles.
Huang CC, et al.
Chemical Engineering Journal, 273, 413-420 (2015)
Dichloromethane Detection Based on Near-Infrared Absorptive Sensing.
Han JH and Yoon SM
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 18(5), 1547-1552 (2012)
Dichloromethane photodegradation using titanium catalysts.
Tanguay JF, et al.
Tanguay JF, et al.
J. Catal., 117(2), 335-347 (1989)
Vibrational Relaxation in Liquid Dichloromethane.
Hunter JL and Dardy HD.
J. Chem. Phys., 42(8), 2961-2966 (1965)