グレード
ACS reagent
for analytical purposes
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
2.9 (vs air)
蒸気圧
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
有効性
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
22 %
不純物
≤0.00002% Free chlorine (as Cl)
≤0.0001% Chloride (Cl)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0002 meq/g Titrable acid
≤0.005% Carbon tetrachloride (GC)
≤0.005% Chloroform (GC)
≤0.01% Water
≤0.02% Ethanol (GC)
≤0.1% Methanol (GC)
蒸発残留物質
≤0.001%
色
clearAPHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C
−95 °C (lit.)
溶解性
20 g/L
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Mo: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES記法
ClCCl
保管温度
2-30°C
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI Key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
関連事項
アナリシスノート
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Titrable acid: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.324 - 1.326
Boiling point: 39 - 42 °C
Free chlorine (as Cl): ≤ 0.00002 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0001 %
Matter discolored by H₂SO₄: ≤ 100 Hazen
Chloroform (GC): ≤ 0.005 %
Ethanol (GC): ≤ 0.02 %
Methanol (GC): ≤ 0.1 %
Carbon tetrachloride (GC): ≤ 0.005 %
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 0.002 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Mo (Molybdenum): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.01 %
Stabilized with about 50 ppm 2-Methyl-2-butene.
その他情報
法的情報
付属品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1060506025:
GT1106050400A:
1060506010:
1.06050-901:
1060506190:
1060504004:
1060504000:
1060505024:
1060500000:
1060501000:
1060505005:
AR11060504000:
1060509190:
GT11060509190:
1060502500:
1060509025:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.