Merck
8.22271
Supelco
ジクロロメタン
EMPLURA®
別名:
塩化メチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH2Cl2
CAS番号:
分子量:
84.93
Beilstein:
1730800
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
200-838-9
NACRES:
NA.21
bp:
39.8-40 °C (lit.)
蒸気密度
2.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
有効性
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
22 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
不純物
≤0.1% Water
蒸発残留物質
≤0.0020%
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C
−95 °C (lit.)
溶解性
20 g/L
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-25°C
SMILES記法
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI Key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
アナリシスノート
Evaporation Number: 1.9
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.323 - 1.326
Evaporation residue: ≤ 0.0020 %
Water: ≤ 0.10 %
Stabilized with 2-Methyl-2-buten
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3