Merck
32222-M
Sigma-Aldrich
ジクロロメタン
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥99.9% (GC)
別名:
塩化メチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH2Cl2
CAS番号:
分子量:
84.93
Beilstein:
1730800
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
reag. ISO
蒸気密度
2.9 (vs air)
蒸気圧
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
1223 °F
含みます
10-60 ppm amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
不純物
≤0.00002% free chlorine (Cl)
≤0.0005% formaldehyde
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.01% chloroform (GC)
≤0.01% tetrachloromethane (GC)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.05% ethanol (GC)
屈折率
n20/D 1.4235-1.4245
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
1.320-1.330 g/L at 20 °C
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.10 ppm
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.50 ppm
Li: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.10 ppm
Na: ≤0.50 ppm
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 ppm
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
ClCCl
適合性
passes test for reaction against H2SO4
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI Key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dichloromethane has been tested as a solvent medium for dipyridine-chromium(VI) oxide. Solubility was reported to be 12.5g/100ml. The apparent adsorption constant of the TiO2 loaded activated carbon for dichloromethane was found to be inversely proportional to the quantity of loaded TiO2.
アプリケーション
Dichloromethane may be used as a solvent for the preparation of stock solutions of carotenoids. It may be employed as a solvent in the synthesis of polylactide-based (PLA) thin films.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32222-6X1L-M:
32222-1L-M:
32222-4X2.5L-M:
32222-2.5L-M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)