Merck
179191
Sigma-Aldrich
シクロヘキサン
ACS reagent, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12
CAS番号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1900225
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
eCl@ss:
39010606
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
80.7 °C (lit.)
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.9 (vs air)
蒸気圧
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
9 %
dilution
(for analytical testing)
不純物
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.02% water
蒸発残留物質
≤0.002%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
密度
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI Key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シクロヘキサンは、より高い安定性のために主に椅子形配座で存在する環状アルカンです。これは、光ニトロシル化プロセス(PNCプロセス)における出発試薬として関与し、ε-カプロラクタムを生成します。過酸化水素、tert-ブチルヒドロペルオキシドおよび分子状酸素のような様々な酸化剤の利用によるその酸化が報告されています。
アプリケーション
シクロヘキサンは、酸化剤として過酸化水素を使用し、ポリオキソタングステート触媒が存在する条件下で酸化を受け、主生成物としてシクロヘキサノンおよびシクロヘキサノールを生成できます。Ni-Cu/SiO2触媒の存在下でのその脱水素化により、良好な収率でベンゼンが生成されます。
シクロヘキサンは以下の研究に使用されています:
  • ユーロピウムジベンゾイルメチドトリエチルアンモニウム(EuD4TEA)の合成における溶媒として。
  • ポリ(ジメチルシロキサン)(PDMS)マイクロチップの調製。
  • 単一金属からなる5wt% Ni含有触媒を調製するための2溶媒(シクロヘキサン/水)堆積法の溶媒として。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
179191-200L:
179191-CH:
179191-6X1L:4548173110240
179191-3L:
179191-500ML:4548173110233
179191-2.5L:
179191-2L:4548173110219
179191-4X4L:4548173110226
179191-18L:4548173110189
179191-6X500ML:4548173110257
179191-VAR:
179191-4L:
179191-20L:4548173110202
179191-18L-CS:
179191-BULK:
179191-1L:4548173110196
179191-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
The energy difference between the chair and boat forms of cyclohexane. The twist conformation of Cyclohexane.
Johnson WS, et al.
Journal of the American Chemical Society, 83(3), 606-614 (1961)
Characterizations and performances of Ni/diatomite catalysts for dry reforming of methane.
Jabbour K, et al.
Chemical Engineering Journal, 264, 351-358 (2015)
Samuel Kim et al.
Methods in enzymology, 472, 119-132 (2010-06-29)
Microfluidics serves as a convenient platform for single-molecule experiments by providing manipulation of small amounts of liquids and micron-sized particles. An adapted version of capillary electrophoresis (CE) on a microchip can be utilized to separate chemical species with high resolution
Cyclohexane dehydrogenation over Ni-Cu/SiO 2 catalyst: Effect of copper addition.
Xia Z, et al.
Catalysis Communications, 90, 39-42 (2017)
Comparison of the triboluminescent yield and decay time for europium dibenzoylmethide triethylammonium synthesized using different solvents.
Fontenot RS, et al.
CrystEngComm, 14(4), 1382-1386 (2012)