Merck
650455
Sigma-Aldrich
シクロヘキサン
suitable for HPLC, ≥99.9%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12
CAS番号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1900225
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
bp:
80.7 °C (lit.)
グレード
HPLC grade
蒸気密度
2.9 (vs air)
蒸気圧
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
フォーム
liquid
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
9 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.01% water
蒸発残留物質
<0.0001%
ハロゲン化残留物質
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
密度
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 200 nm Amax: 1.00
λ: 225 nm Amax: 0.17
λ: 250 nm Amax: 0.02
λ: 300-400 nm Amax: 0.005
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI Key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シクロアルカンであるシクロヘキサンは、ガソリンのような匂いがする可燃性液体です。ニッケルまたは白金触媒の存在下でベンゼンの水素化により合成することができます。シクロヘキサンは、ポリアミド合成の前駆体です。シクロヘキサン環は、多くの天然産物の構造単位を形成しています。シクロヘキサンの配座変化は、100~1200°Cの温度範囲で調べられています。ナノ結晶Cr2O3に係留されたCuナノクラスターの存在下で、酸化によるシクロヘキサンからシクロヘキサノールおよびシクロヘキサノンへの変換が報告されています。
アプリケーション
HPLC、分光光度測定、環境試験に適しています。
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
おすすめ製品
HPLCあるいはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬が見つかります
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
650455-VAR:
650455-4X4L:4548173945293
650455-6X1L:
650455-CH:
650455-4L:4548173945286
650455-1L:4548173945279
650455-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Room temperature selective oxidation of cyclohexane over Cu-nanoclusters supported on nanocrystalline Cr2O3.
Sarkar B, et al.
Green Chemistry, 14(9), 2600-2606 (2012)
Conformational transitions in cyclohexane and benzol.
Melker AI, et al.
SPIE Proc., 5127 (2003)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 296-296 (1994)
Sandra Yucra et al.
Environmental health : a global access science source, 7, 59-59 (2008-11-19)
Organophosphates are broad class of chemicals widely used as pesticides throughout the world. We performed a cross-sectional study of associations between dialkylphosphate metabolites of organophosphates and semen quality among pesticide applicators in Majes (Arequipa), Peru. Thirty-one men exposed to organophosphate
Amanda L Pitts et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(24), 8614-8625 (2014-05-16)
Carbon-hydrogen bond activation reactions of four cycloalkanes (C5H10, C6H12, C7H14, and C8H16) by the Cp'Rh(CO) fragments (Cp' = η(5)-C5H5 (Cp) or η(5)-C5Me5 (Cp*)) were modeled theoretically by combining density functional and coupled cluster theories, and their reaction rates were measured
プロトコル
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal
すべて表示