Merck
34855
Sigma-Aldrich
シクロヘキサン
suitable for HPLC, ≥99.7%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12
CAS番号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1900225
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
80.7 °C (lit.)
グレード
HPLC grade
品質水準
蒸気密度
2.9 (vs air)
蒸気圧
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.7%
フォーム
liquid
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
9 %
テクニック
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
蒸発残留物質
≤0.0005%
透過率
220 nm, ≥20%
230 nm, ≥50%
235 nm, ≥80%
255 nm, ≥98%
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
密度
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
0.780 g/mL at 25 °C
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 210 nm Amax: ≤1.00
λ: 220 nm Amax: ≤0.50
λ: 230 nm Amax: ≤0.20
λ: 235 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.08
λ: 250 nm Amax: ≤0.03
λ: 255 nm Amax: ≤0.01
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI Key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この溶剤はガラス蒸留され、サブミクロンでろ過され、ロット間の一貫性を提供するための厳格な規格試験を受けています。
アプリケーション
HPLC機器および有機合成用途で使用するために設計されています。
一価の磁気プラズモンナノ粒子の合成における溶媒/試薬として報告されています。
その他情報
特記事項
  • 品目番号34855-4X2.5Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル34855-2.5Lをご注文ください。
おすすめ製品
HPLCあるいはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬が見つかります
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34855-4L-PW:
34855-2L:4548173963594
34855JP-6X1L:
34855-4X2.5L:
34855P-4X2.5L:
34855-72X2.5L:
34855-VAR:
34855-2.5L:
34855-1L:4548173963600
34855-6X1L:
34855-7L:
34855-100ML:4548173963587
34855P-2.5L:
34855-BULK:
34855-4X4L:
34855-4L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sandra Yucra et al.
Environmental health : a global access science source, 7, 59-59 (2008-11-19)
Organophosphates are broad class of chemicals widely used as pesticides throughout the world. We performed a cross-sectional study of associations between dialkylphosphate metabolites of organophosphates and semen quality among pesticide applicators in Majes (Arequipa), Peru. Thirty-one men exposed to organophosphate
Amanda L Pitts et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(24), 8614-8625 (2014-05-16)
Carbon-hydrogen bond activation reactions of four cycloalkanes (C5H10, C6H12, C7H14, and C8H16) by the Cp'Rh(CO) fragments (Cp' = η(5)-C5H5 (Cp) or η(5)-C5Me5 (Cp*)) were modeled theoretically by combining density functional and coupled cluster theories, and their reaction rates were measured
Rajiv L Gaur et al.
PLoS pathogens, 10(9), e1004376-e1004376 (2014-09-19)
Mycobacterium tuberculosis employs various virulence strategies to subvert host immune responses in order to persist and cause disease. Interaction of M. tuberculosis with mannose receptor on macrophages via surface-exposed lipoarabinomannan (LAM) is believed to be critical for cell entry, inhibition
Teng-Hao Chen et al.
Nature communications, 5, 5131-5131 (2014-10-14)
Metal-organic and covalent organic frameworks are porous materials characterized by outstanding thermal stability, high porosities and modular synthesis. Their repeating structures offer a great degree of control over pore sizes, dimensions and surface properties. Similarly precise engineering at the nanoscale
Bill C Hawkins et al.
ChemMedChem, 9(7), 1556-1566 (2014-03-29)
The complex natural products silvestrol (1) and episilvestrol (2) are inhibitors of translation initiation through binding to the DEAD-box helicase eukaryotic initiation factor 4A (eIF4A). Both compounds are potently cytotoxic to cancer cells in vitro, and 1 has demonstrated efficacy in