蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥96%
フォーム
liquid
自己発火温度
433 °F
組成
n-heptane, 96%
expl. lim.
7 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
HPLC: suitable
不純物
<0.02% water
蒸発残留物質
<0.0003%
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
98 °C
mp
−91 °C (lit.)
溶解性
acetone: miscible(lit.)
carbon tetrachloride: soluble(lit.)
ethanol: very soluble(lit.)
ethyl acetate: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
λmax
400 nm (2nd)
λmax
0.01 at 254 nm
Absorption
0.10 at 225 nm
0.40 at 210 nm
1.0 at 197 nm
アプリケーション
food and beverages
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
SMILES記法
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tools and techniques for solvent selection: green solvent selection guides.
Heptane (n-Heptane) is a primary reference fuel (PRF) for the rating of octane numbers of fuels in internal combustion engines. Its cetane number has been reported to be 56. Mechanism and kinetic studies of its oxidation in flow reactors, shock tubes and rapid compression machines have been proposed. Its thermal decomposition has been studied under different conditions of temperature and pressure. Its oxidative dehydrogenation in the presence of magnesium oxide supported vanadium catalyst has been investigated. Molybdenum phosphide supported on Hβ zeolite (MoP/Hβ) catalyzed hydroisomerization of n-heptane has been reported to be enhanced by doping with secondary metals (Cr, Ni or Ce).
アプリケーション
- To compose the solvent mixtures for the purification of N-acylpyrrolidine derivatives of fatty acid methyl esters (FAMEs) by TLC (Thin Layer Chromatography).
- To generate chiral alcohols and heptanones, via whole cell double oxidation.
- As a solvent in the synthesis of isopropyl acetate, via esterification of acetic acid with isopropyl alcohol catalyzed by lipase immobilized on silica.
特徴および利点
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
592579-1L:
592579-4X4L:
592579-BULK:
592579-4L:
592579-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)