Merck
34866
Sigma-Aldrich
トルエン
suitable for HPLC, 99.9%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH3
CAS番号:
分子量:
92.14
Beilstein:
635760
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
eCl@ss:
39011102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
認証
suitable for EPA 1613
品質水準
蒸気密度
3.2 (vs air)
蒸気圧
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99.9%
形状
liquid
自己発火温度
997 °F
expl. lim.
7 %
テクニック
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.0005% thiophene
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.02% water (Karl Fischer)
屈折率
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
UV吸収
λ: 286 nm Amax: ≤1.00
λ: 288 nm Amax: ≤0.50
λ: 293 nm Amax: ≤0.20
λ: 300 nm Amax: ≤0.10
λ: 310 nm Amax: ≤0.05
λ: 335 nm Amax: ≤0.02
λ: 350 nm Amax: ≤0.004
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ベンゼン類似化合物であるトルエンは広い範囲で使用されている有機溶媒ですが、生物毒性を示すと報告されています(濃度 0.1%v/vで多くの微生物に有害)。 脱窒素菌Thauera arornaticaによって嫌気性条件でCO2まで生物分解されると報告されています。 トルエンはシンジオタクチック ポリスチレン-トルエン分子化合物を生成します。この分子化合物の結晶構造がX-線回折法を用いて研究されています。
アプリケーション
トルエンは、液体クロマトグラフィー-大気圧光イオン化質量分析法(LC-APPIMS)を用いてトリアシルグリセロールの定量評価を行う過程でドーピング剤として使用されます。トルエンを使用することによって分析感度が向上すると報告されています。 トルエンは、4分岐ポリラクチド(PLA)をもとに星状オリゴマーを合成するときの溶媒として使用されます。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
その他情報
特記事項
  • カタログ番号34866-4X2.5Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル34866-2.5Lをご注文ください。
  • カタログ番号34866-6X1Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル34866-1Lをご注文ください。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想的なLiChropur試薬を発見しましょう。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.9 °F - closed cup
引火点(℃)
4.4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34866-2L:4548173220185
34866-4X2L:
34866-100ML:4548173218441
34866-6X1L:4548173260440
34866-4X4L:
34866-4X2.5L:
34866-72X2.5L:
34866-20L:4548173260419
34866-VAR:
34866P-2.5L-R:
34866-BULK:
34866JP-6X1L:4548173260457
34866-2.5L:4548173260396
34866-10L:4548173260389
34866-200L-RC:
34866-18L:
34866-50L-P2:
34866-45L-RC:
34866-4L:4548173260426
34866-1L:4548173220178
34866-200L-P1-LS:
34866-200L:4548173260402
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
トルエン ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
676756
トルエン
トルエン for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.08327
トルエン
トルエン anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Sigma-Aldrich
900522
トルエン
トルエン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1311
トルエン
Direct laser writing of 3D scaffolds for neural tissue engineering applications.
Melissinaki V, et al.
Biofabrication, 3(4), Direct laser writing-Direct laser writing (2011)
A Pseudomonas thrives in high concentrations of toluene.
Inoue A and Horikoshi K.
Nature, 338, 264-266 (1989)
Structural study on syndiotactic polystyrene: 2. Crystal structure of molecular compound with toluene.
Chatani Y, et al.
Polymer, 34(8), 1620-1620 (1993)
Sheng-Suan Cai et al.
Journal of chromatography. A, 1173(1-2), 88-97 (2007-10-30)
In this work, we evaluate the performance of liquid chromatography-atmospheric pressure photoionization-mass spectrometry (LC-APPI-MS) for non-aqueous reversed phase analysis of six triacylglycerol model compounds using six binary mobile phases including MeOH/iPrOH, MeOH/CHCl(3), MeOH/CH(2)Cl(2), CH(3)CN/iPrOH, CH(3)CN/CHCl(3), and CH(3)CN/CH(2)Cl(2). All mobile phases
T Biegert et al.
European journal of biochemistry, 238(3), 661-668 (1996-06-15)
Toluene is degraded anoxically to CO2 by the denitrifying bacterium Thauera aromatica. Toluene first becomes oxidized to benzoyl-CoA by O2-independent reactions. Benzoyl-CoA is then reduced to non-aromatic products by benzoyl-CoA reductase. We set out to study the reactions employed for
資料
Nonylphenols (NP) are ubiquitous substances that have been detected in highly diverse foodstuff. As breakdown products of nonylphenol ethoxylates, NP could end up in the aquatic environment. This article presents a rapid method for NP detection in surface water by planar solid phase extraction – planar yeast estrogen screen (pSPE-pYES).