Merck
179418
Sigma-Aldrich
トルエン
ACS reagent, ≥99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH3
CAS番号:
分子量:
92.14
Beilstein:
635760
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
eCl@ss:
39011102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
110-111 °C (lit.)
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
suitable for EPA 1613
蒸気密度
3.2 (vs air)
蒸気圧
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
997 °F
expl. lim.
7 %
dilution
(for analytical testing)
不純物
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.003% S compounds
≤0.030% water
蒸発残留物質
≤0.0010%
APHA: ≤10
屈折率
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
microbiology
SMILES記法
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
刺激臭を持つ可燃性液体であるトルエンは有機溶媒として広い範囲で使用されています。ベンゼン合成の前駆体として広く使用されているほか、塗料産業でも溶媒として使用されています。 生物毒性を示すと報告されています(濃度 0.1%v/vで多くの微生物に有害)。 脱窒素菌Thauera arornaticaによって嫌気性条件でCO2まで生物分解されると報告されています。 トルエンはシンジオタクチック ポリスチレン-トルエン分子化合物を生成し、この分子化合物の結晶構造はX-線回折法を用いて研究されています。
アプリケーション
トルエンは、プロパルギルアルコール類の不斉合成のための溶媒として使用されています。この合成は、各種のアルデヒドを含む末端アルキンのの付加反応を経由します(この付加反応は光学活性試薬、N-メチルエフェドリン、の存在下で進行します)。 トルエンはアミンキャッピングを施した金ナノ結晶の調製に使用されます。トルエンは改質ZSM(Zeolite Socony Mobil)-5-クラスのゼオライト触媒存在下でアルキル化され、高い選択性でp-キシレンを生成します。 この化合物をグラフェンにドーピングすると、電子ドナーとして機能してグラフェンの電気特性を変化させます。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.9 °F - closed cup
引火点(℃)
4.4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
179418-20L-P2:
179418-25ML:
179418-400L:4548173110448
179418-2.5L:4548173317830
179418-500ML:4548173110479
179418-4X4L:4548173110462
179418-10L:
179418-6X500ML:4548173249865
179418-BULK:
179418-6X1L:4548173249858
179418-200L-P2:
179418-4L:4548173110455
179418-200L-PW:
179418-5L:
179418-200L:4548173249834
179418-4X2L:4548173249841
179418-CH:
179418-400L-P1:
179418-4X2.5L:
179418-20L:4548173110424
179418-18L:4548173249827
179418-1L:4548173110417
179418-1250L-P1:
179418-2L:4548173110431
179418-18L-CS:
179418-25L:
179418-VAR:
179418-200L-P1:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
トルエン for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.08389
トルエン
トルエン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1311
トルエン
ヘプタン ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
H2198
ヘプタン
Synthesis and characterization of hydrophobic, organically-soluble gold nanocrystals functionalized with primary amines.
Leff DV, et al.
Langmuir, 12(20), 4723-4730 (1996)
Facile enantioselective synthesis of propargylic alcohols by direct addition of terminal alkynes to aldehydes.
Frantz DE, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(8), 1806-1807 (2000)
Toluene.
von Burg R.
Journal of Applied Toxicology, 13(6), 441-446 (1993)
Electrochemical doping of graphene with toluene.
Kaverzin AA, et al.
Carbon, 49(12), 3829-3834 (2011)
Selective alkylation of toluene with methanol to produce para-xylene.
Kaeding WW, et al.
J. Catal., 67(1), 159-174 (1981)