Merck
34859
Sigma-Aldrich
ヘキサン
≥97.0% (GC), suitable for HPLC, suitable for EPA 1613, EPA ACB B21-02, EPA OTM-45, and EPA ACB B23-05b
別名:
n-ヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH3
CAS番号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
アッセイ:
≥97.0% (GC)
テクニック:
HPLC: suitable
アプリケーション:
food and beverages
bp:
69 °C (lit.)
蒸気圧:
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
製品名
ヘキサン, suitable for HPLC, ≥97.0% (GC)
認証
suitable for EPA 1613
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
品質水準
蒸気密度
~3 (vs air)
蒸気圧
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
453 °F
expl. lim.
7.7 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
蒸発残留物質
≤0.0005%
透過率
200 nm, ≥20%
225 nm, ≥80%
250 nm, ≥98%
屈折率
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 200 nm Amax: ≤0.70
λ: 225 nm Amax: ≤0.10
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 誘導体化されていない中性および酸性カンナビノイドとコレステロールの測定のためのガスクロマトグラフィー法と液体クロマトグラフィー法の比較研究。: この研究は、医薬品や臨床診断における複雑な混合物を分析するためのガスクロマトグラフィーと液体クロマトグラフィーにおけるヘキサンの重要な役割を強調し、高精度分析法におけるヘキサンの重要な応用を実証しています(Czauderna et al., 2024)。
  • Cylindrospermum alatosporum NR125682 および Loriellopsis cavenicola NR117881 の抽出物の抗βラクタマーゼ活性の in vitro 抗酸化および in silico 評価。: この研究では、ヘキサンを使用して、潜在的な抗酸化および抗菌活性を持つ生物活性化合物を抽出し、新薬の発見と抗菌耐性研究におけるヘキサンの重要性を示しています (Ikhane et al., 2024)。
  • 銀ナノ粒子の効果的な合成と抗菌および毒性特性の評価のために、Arisaema dracontium 抽出物の還元および安定化植物成分の探索。: ナノ粒子の合成におけるヘキサンの使用を実証し、ナノテクノロジーにおけるその有用性と、植物成分の抗菌特性の強化への影響を示します(Khattak et al., 2024)。
  • Colletotrichum gloeosporioides によるブルーコーンフラワー(Zea mays L.)の発酵プロセスで得られたゲルの製造と物理化学的特性。: 食品科学と材料工学に関連する、ヘキサン抽出によって影響を受けるゲルの物理化学的特性に焦点を当てています(Villarreal-Rodríguez et al., 2024)。
  • 好塩性古細菌 Halobacterium salinarum NCR-1 からの組換えカルボキシルエステラーゼのクローニング、発現、特性評価、および固定化。: この研究では、酵素固定化のプロセスにヘキサンが関与しており、バイオテクノロジーの用途に不可欠な酵素の安定性と活性を高める役割を強調しています(Ortega-de la Rosa et al., 2024)。
その他情報
特記事項
  • カタログ番号34859-4X2.5Lは製造中止です。代替品は34859-2.5Lです。
  • カタログ番号34859-6X1Lは製造中止です。代替品は34859-1Lです。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に適したLiChropur試薬を見つけます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34859-6X1L:
34859-7L:4548173259888
34859-2L:4548173218434
34859-4L:4548173259864
34859-1L:4548173259918
34859-4X4L:4548173259857
34859-18L:4548173259796
34859P-4X2.5L:
34859-72X2.5L:4548173259871
34859JP-6X1L:4548173259901
34859-BULK:
34859-2.5L-PC:
34859JP-4X2.5L:4548173259895
34859-4X2L:4548173259840
34859-VAR:
34859-20L:4548173259819
34859-2.5L:4548173259802
34859-4X2.5L:4548173984827
34859-45L:4548173259826
34859P-2.5L:
34859-100ML:4548173218526
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tao-Tao Zhuang et al.
Nature nanotechnology, 15(3), 192-197 (2020-01-22)
Chirality-the property of an object wherein it is distinguishable from its mirror image-is of widespread interest in chemistry and biology1-6. Regioselective magnetization of one-dimensional semiconductors enables anisotropic magnetism at room temperature, as well as the manipulation of spin polarization-the properties
M A Nurseitova et al.
Journal of dairy science, 102(9), 7723-7733 (2019-07-01)
Milk fat adulteration is a common issue in Central Asia. To assess the current situation in the commercial milk market, 17 milk samples were checked for fatty acid (FA) and sterol profiles to detect potential adulteration using multivariate analysis. Analysis
G Di Nicola et al.
Journal of chromatography. A, 1190(1-2), 120-126 (2008-03-18)
Biodiesel (a mixture of fatty acid esters) is normally analyzed using gas chromatography/flame ionization detection, as specified by the ASTM D6584 and EN14105 standards. This paper proposes a binary gradient method for analyzing biodiesel mixtures using non-aqueous reverse phase HPLC
Comparative evaluation of 11 essential oils of different origin as functional antioxidants, antiradicals and antimicrobials in foods.
Sacchetti G, et al.
Food Chemistry, 91(4), 621-632 (2005)
Ali Mohraz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(12), 5298-5306 (2005-06-01)
The development of model materials and image processing methods to directly visualize and quantify colloidal rod assembly by means of confocal laser scanning microscopy (CLSM) is reported. Monodisperse fluorescent colloidal rods are prepared by the uniaxial extensional deformation of sterically