Merck
650552
Sigma-Aldrich
ヘキサン
≥95%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC) and HPLC, suitable for EPA 1613, EPA ACB B21-02, EPA OTM-45, and EPA ACB B23-05b
別名:
n-ヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH3
CAS番号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
bp:
69 °C (lit.)
製品名
ヘキサン, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
グレード
HPLC Plus
for residue analysis
認証
suitable for EPA 1613
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
蒸気密度
~3 (vs air)
蒸気圧
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
自己発火温度
453 °F
expl. lim.
7.7 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤ 1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.01% water
蒸発残留物質
<0.0001%
ハロゲン化残留物質
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
屈折率
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble(lit.)
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
UV吸収
λ: 195 nm Amax: 1.00
λ: 200 nm Amax: 0.50
λ: 210 nm Amax: 0.20
λ: 220 nm Amax: 0.05
λ: 250 nm Amax: 0.01
λ: 280-400 nm Amax: 0.005
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘキサン(n-ヘキサン)はアルカンであり、石油から蒸留によって得ることができます。ヘキサンは酪酸カリウム溶液を電気分解することによっても製造することができます。ヘキサンは油脂の溶解および分離に広く使われている有機溶媒です。その熱力学的性質および熱分解の動力学は広い温度範囲で研究されています。ゼオライト担持プラチナの触媒によるn-ヘキサンの異性化および芳香族化についての研究が報告されています。ヘキサン分解性のクロコウジカビの菌株を固定化した気相バイオリアクタ(VPBR)を用いて、ヘキサン混入空気流からヘキサンを除去する研究が行われています。n-ヘキサンの代謝によって、神経毒性を誘発することが報告されている2,5-ヘキサンジオン(2,5-HD)が形成されます。
アプリケーション
HPLC、分光光度測定、環境試験に適しています。
ヘキサンは以下の研究に使用することができます:
  • ポリ-(ジメチルシロキサン)-g-ポリ(メタクリル酸メチル)のグラフトコポリマーチェーンの調製。
  • さまざまな起源から単離された精油のGC/MSによる特性把握で、
  • クロマトグラフィー研究中の試料と標準物質の調製用溶媒として使用できます。
  • アセトンと組み合わせた綿実フレークからの遊離ゴシポールおよび全ゴシポールの抽出。
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想的なLiChropur試薬を発見しましょう。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
650552-6X1L:4548173177069
650552-BULK:
650552-VAR:
650552-4X4L:4548173177052
650552-1L:4548173177038
650552-4L:4548173177045
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Covalent binding of a neurotoxic n-hexane metabolite: conversion of primary amines to substituted pyrrole adducts by 2,5-hexanedione.
A P DeCaprio et al.
Toxicology and applied pharmacology, 65(3), 440-450 (1982-09-30)
The thermal decomposition of n-hexane.
Ebert KH, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 15(5), 475-502 (1983)
Thermodynamic properties of n-hexane.
Grigoryev BA, et al.
International Journal of Thermophysics, 9(3), 439-452 (1988)
Reforming of hexane with Pt/zeolite catalysts.
Dai LX, et al.
Catalysis Letters, 45(1-2), 107-112 (1997)
VOCs removal from waste gases: gas-phase bioreactor for the abatement of hexane by Aspergillus niger.
Spigno G, et al.
Chemical Engineering Science, 58(3), 739-746 (2003)