product name
ヘキサン, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
グレード
HPLC Plus
for residue analysis
品質水準
認証
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
蒸気密度
~3 (vs air)
蒸気圧
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥95%
形状
liquid
自己発火温度
453 °F
expl. lim.
7.7 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.01% water
water
屈折率
n20/D 1.375 (lit.)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble(lit.)
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Synthesis of graft-copolymer chains of poly-(dimethylsiloxane)-g-poly(methyl methacrylate).
- Gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) characterization of essential oils isolated from various origins.
- To extract free and total gossypol in combination with acetone from cottonseed flakes.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
675393-4X4L:4548173239606
675393-4L:4548173239590
675393-BULK:
675393-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック