Merck
52765
Sigma-Aldrich
ヘキサン
≥99.0% (GC), ACS reagent, puriss. p.a.
別名:
n-ヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH3
CAS番号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
bp:
69 °C (lit.)
製品名
ヘキサン, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC)
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
蒸気密度
~3 (vs air)
蒸気圧
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
453 °F
expl. lim.
7.7 %
テクニック
GC/GC: suitable
不純物
thiophene, in accordance
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% sulfur compounds (as S)
≤0.05% water
蒸発残留物質
≤0.001%
屈折率
n20/D 1.375 (lit.)
n20/D 1.375
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Sales restrictions may apply
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
52765-4X2.5L:4548173269733
52765-1L-C:
52765-4X25ML:4548173269740
52765-25L-C:
52765-4X25ML-D:
52765-25ML:
52765-1L:4548173166131
52765-2.5L-D:
52765-6X1L:4548173269757
52765-2.5L-C:
52765-BULK:
52765-2.5L:4548173166148
52765-VAR:
52765-25L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
ヘキサン for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.04374
ヘキサン
ヘキサン anhydrous, 95%
Sigma-Aldrich
296090
ヘキサン
ヘキサン Laboratory Reagent, ≥95%
Sigma-Aldrich
208752
ヘキサン
G Di Nicola et al.
Journal of chromatography. A, 1190(1-2), 120-126 (2008-03-18)
Biodiesel (a mixture of fatty acid esters) is normally analyzed using gas chromatography/flame ionization detection, as specified by the ASTM D6584 and EN14105 standards. This paper proposes a binary gradient method for analyzing biodiesel mixtures using non-aqueous reverse phase HPLC
Comparative evaluation of 11 essential oils of different origin as functional antioxidants, antiradicals and antimicrobials in foods.
Sacchetti G, et al.
Food Chemistry, 91(4), 621-632 (2005)
Ali Mohraz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(12), 5298-5306 (2005-06-01)
The development of model materials and image processing methods to directly visualize and quantify colloidal rod assembly by means of confocal laser scanning microscopy (CLSM) is reported. Monodisperse fluorescent colloidal rods are prepared by the uniaxial extensional deformation of sterically
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)
Alexandre S Cristino et al.
Nature communications, 5, 5529-5529 (2014-11-21)
Increasing evidence suggests small non-coding RNAs (ncRNAs) such as microRNAs (miRNAs) control levels of mRNA expression during experience-related remodelling of the brain. Here we use an associative olfactory learning paradigm in the honeybee Apis mellifera to examine gene expression changes