Merck
439185
Sigma-Aldrich
ヘキサン、異性体混合物
≥98.5%, suitable for HPLC
別名:
イソヘキサン, ヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14
CAS番号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
bp:
68-70 °C (lit.)
製品名
ヘキサン、異性体混合物, suitable for HPLC, ≥98.5%
グレード
HPLC grade
蒸気密度
3 (vs air)
アッセイ
≥98.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
437 °F
expl. lim.
7.5 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
<0.020% water
蒸発残留物質
<0.0005%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble(lit.)
密度
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
0.672 g/mL at 25 °C
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 195 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 240 nm Amax: 0.02
λ: 250-400 nm Amax: 0.01
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Meets ACS specifications
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-9.4 °F
引火点(℃)
-23 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
439185-1L:
439185-BULK:
439185-2X10L:4548173150703
439185-20L:4548173150697
439185-VAR:
439185-4L:4548173150710
439185-50L:4548173150734
439185-4X4L:4548173150727
439185-10L:
439185-200L:4548173150680
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Solving the Clogging Problem: Precipitate-Forming Reactions in Flow.
Poe SL, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45(10), 1544-1548 (2006)
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)