Merck
178918
Sigma-Aldrich
ヘキサン、異性体混合物
≥98.5%, ACS reagent
別名:
イソヘキサン, ヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14
CAS番号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
68-70 °C (lit.)
製品名
ヘキサン、異性体混合物, ACS reagent, ≥98.5%
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
3 (vs air)
詳細
Mixture of hexane isomers plus methylcyclopentane
アッセイ
≥98.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
437 °F
expl. lim.
7.5 %
dilution
(for analytical testing)
不純物
thiophene, passes test
≤0.0003 meq/g water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
蒸発残留物質
≤0.0010%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本製品は、ヘキサン異性体とメチルシクロペンタンの混合物です。ヘキサン(異性体の混合液)は、蒸留またはクラッキングによって石油から分離できます。それらは石油エーテルの主要成分を生成します。主に油脂の溶解と抽出に使用される再生不可能な有機溶剤です。Fe2(BDP)3 (BDP2- = 1,4-ベンゼンジピラゾレート)を用いた分岐の程度に基づくヘキサンの異性体の分離が報告されています。
アプリケーション
キラル固定相(IMPCSP)の合成に必要な前駆体の調製に、ヘキサン(n-ヘキサン)が使用されています。IMPCSPは、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)および超臨界流体クロマトグラフィー(SFC)によるラセミ体のエナンチオ分離に使用されました。マイクロ流体デバイスのキャリア相として使用される場合があります。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-9.4 °F
引火点(℃)
-23 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
178918-4X4L:4548173110011
178918-18L:4548173249759
178918-100L-DR:
178918-6X500ML:4548173110035
178918-VAR:
178918-BULK:
178918-200L-PW:
178918-25ML:
178918-2L:4548173109992
178918-2.5L:4548173355962
178918-200L-P1:
178918-200L-SD:
178918-4L:4548173110004
178918-1L:4548173109961
178918-18L-CS:
178918-200L-P2:
178918-6X1L:4548173249773
178918-20L:4548173109985
178918-113L-DR:
178918-200L:4548173109978
178918-500ML:4548173110028
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Copolymerization preparation of cationic cyclodextrin chiral stationary phases for drug enantioseparation in chromatography.
Wang RQ, et al.
Scientific Protocols null
Alternative bio-based solvents for extraction of fat and oils: solubility prediction, global yield, extraction kinetics, chemical composition and cost of manufacturing.
Sicaire A-G, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 16(4), 8430-8453 (2015)
Solving the Clogging Problem: Precipitate-Forming Reactions in Flow.
Poe SL, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45(10), 1544-1548 (2006)
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)