製品名
ヘキサン、異性体混合物, ACS reagent, ≥98.5%
グレード
ACS reagent
蒸気密度
3 (vs air)
詳細
Mixture of hexane isomers plus methylcyclopentane
アッセイ
≥98.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
437 °F
expl. lim.
7.5 %
dilution
(for analytical testing)
不純物
Thiophene, passes test
≤0.0003 meq/g water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
蒸発残留物質
≤0.001%
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
0.672 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-9.4 °F
引火点(℃)
-23 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
320315-4L:4548173134734
320315-4X4L:4548173134741
QR-066-4L:
320315-VAR:
320315-BULK:
320315-1L:4548173134727