Merck
156175
Sigma-Aldrich
ヘキサン、異性体混合物
≥98.5%, ACS spectrophotometric grade, suitable for UV/Vis spectroscopy
別名:
イソヘキサン, ヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14
CAS番号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
bp:
68-70 °C (lit.)
製品名
ヘキサン、異性体混合物, ACS spectrophotometric grade, ≥98.5%
グレード
ACS spectrophotometric grade
蒸気密度
3 (vs air)
詳細
Mixture of hexane isomers plus methylcyclopentane
アッセイ
≥98.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
437 °F
expl. lim.
7.5 %
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
thiophene, passes test
≤0.0003 meq/g water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
≤0.02% water
蒸発残留物質
<0.0005%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 195 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 240 nm Amax: 0.02
λ: 250-400 nm Amax: 0.01
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、ヘキサン異性体およびメチルシクロペンタンの混合物です。ヘキサン(異性体の混合物)は、蒸留またはクラッキングによって石油から分することができます。それらは、石油エーテルの主要な成分を生成します。油脂の溶解と分離に広く使用されています。Fe2(BDP)3(BDP2- = 1,4-ベンゼンジピラゾレート)を使用した、分岐度に基づくヘキサンの異性体の分離が報告されています。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-9.4 °F
引火点(℃)
-23 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
156175-BULK:
156175-100ML:
156175-2L:4548173107974
156175-VAR:
156175-1L:4548173107967
156175-500ML:
156175-6X1L:4548173107981
156175-4X2L:4548173249070
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
ヘキサン suitable for HPLC, &#8805;97.0% (GC)
Sigma-Aldrich
34859
ヘキサン
ヘキサン anhydrous, 95%
Sigma-Aldrich
296090
ヘキサン
ヘキサン Laboratory Reagent, &#8805;95%
Sigma-Aldrich
208752
ヘキサン
ヘキサン puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., &#8805;99% (GC)
Sigma-Aldrich
32293
ヘキサン
ヘキサン ReagentPlus&#174;, &#8805;99%
Sigma-Aldrich
139386
ヘキサン
ヘキサン HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, &#8805;95%
Sigma-Aldrich
650552
ヘキサン
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)