Merck
227064
Sigma-Aldrich
ヘキサン、異性体混合物
≥99%, anhydrous
別名:
イソヘキサン, ヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14
CAS番号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
product name
ヘキサン、異性体混合物, anhydrous, ≥99%
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3 (vs air)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
437 °F
expl. lim.
7.5 %
不純物
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
異性体の混合物であるヘキサンは、主に油脂の溶解と抽出に使用される再生不可能な有機溶媒です。
アプリケーション
ヘキサン、異性体の混合物は、マイクロ流体デバイス用の担体相として使用される場合もあります。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-9.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-23 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
227064-VAR:
227064-4X2L:4548173251271
227064-200L-P1:
227064-8L:
227064-100ML:4548173119755
227064-10L:4548173119762
227064-200L:4548173119809
227064-2L:4548173119816
227064-AL-34L:
227064-6X1L:4548173251288
227064-190L:4548173119786
227064-20L:
227064-18L:4548173119779
227064-90L-KL:
227064-1L:4548173119793
227064-BULK:
227064-PZ:
227064-18L-P1:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Isohexane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv&#174;
Supelco
1.04340
Isohexane
ヘキサン ReagentPlus&#174;, &#8805;99%
Sigma-Aldrich
139386
ヘキサン
Isohexane for liquid chromatography LiChrosolv&#174;
Supelco
1.04335
Isohexane
Emily N Abada et al.
Biomedical microdevices, 20(4), 86-86 (2018-10-07)
While extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) is a valuable therapy for patients with lung or heart failure, clinical use of ECMO remains limited due to hemocompatibility concerns with pro-coagulatory hollow fiber membrane geometries. Previously, we demonstrated the feasibility of silicon nanopore
Alternative bio-based solvents for extraction of fat and oils: solubility prediction, global yield, extraction kinetics, chemical composition and cost of manufacturing.
Sicaire A-G, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 16(4), 8430-8453 (2015)
Solving the Clogging Problem: Precipitate-Forming Reactions in Flow.
Poe SL, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45(10), 1544-1548 (2006)
Polyamide interfacial composite membranes prepared from m-phenylene diamine, trimesoyl chloride and a new disulfonated diamine.
Xie W, et al.
Journal of Membrane Science, 403, 152-161 (2012)
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)