Merck
W267600
Sigma-Aldrich
酢酸メチル
≥98%, FG
別名:
メチルエタノエート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOCH3
CAS番号:
分子量:
74.08
FEMA番号:
2676
Beilstein:
1736662
EC Number:
欧州評議会番号:
213
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.023
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.105
蒸気密度
2.55 (vs air)
蒸気圧
165 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
形状
liquid
自己発火温度
936 °F
expl. lim.
16 %
屈折率
n20/D 1.361 (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.934 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fruity; ethereal; sweet
SMILES記法
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
InChI Key
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸メチルは、新鮮なグレープフルーツジュース、グリーンコーヒー、およびカンタロープ中の揮発性成分の1つとして同定されています。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
8.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W267600-20KG:4548173971537
W267600-2.5KG:
W267600-500G:4548173283821
W267600-5KG:4548173971544
W267600-VAR:
W267600-1KG:4548173971520
W267600-BULK:
W267600-SAMPLE:
W267600-10KG:4548173971513
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Identification of Additional Volatile Compounds from Cbntaloupe.
Senter S.
Journal of Food Science, 52(4), 1097-1098 (1987)
Analysis of volatile components in fresh grapefruit juice by purge and trap/gas chromatography.
Cadwallader KR & Xu Y
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42(3), 782-784 (1994)
Impact of ?ecological? post-harvest processing on the volatile fraction of coffee beans: I. Green coffee
Gonzalez-Rios O, et al.
J. Food Compos. Anal., 20(3), 289-296 (2007)
DeLu Tyler Yin et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(26), 8130-8139 (2012-05-24)
Several serine hydrolases catalyze a promiscuous reaction: perhydrolysis of carboxylic acids to form peroxycarboxylic acids. The working hypothesis is that perhydrolases are more selective than esterases for hydrogen peroxide over water. In this study, we tested this hypothesis, and focused
M L Senent et al.
The Journal of chemical physics, 138(4), 044319-044319 (2013-02-08)
Highly correlated ab initio calculations (CCSD(T)) are used to compute gas phase spectroscopic parameters of three isotopologues of the methyl acetate (CH(3)COOCH(3), CD(3)COOCH(3), and CH(3)COOCD(3)), searching to help experimental assignments and astrophysical detections. The molecule shows two conformers cis and